Hidrazina diclorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de hidrazinio, Hidracinio dicloruro
411761000 411765000 411760025
ACRO411761000EA 56.4 EUR
ACRO411761000 ACRO411765000 ACRO411760025
Hidrazina diclorhidrato 99%
Hidrazina diclorhidrato
Formula: H₆Cl₂N₂
MW: 104,97 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064543
Núm. CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,04789
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %