Hidrazina diclorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
32725.22
32725.36
32725.22EA
83
EUR
32725.22
32725.36
Hidrazina diclorhidrato ≥98%
Hidrazina diclorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 5341-61-7
Molecular Formula: H2NNH2.2HCl
Formula Weight: 104.97
Physical Form: Lump
Density: 1.42
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 198°
Boiling Point: 200° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,4770
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00064543
As chlorine scavenger in HCl gas streams
Formula:
H₆Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 200 °C (desc.) Pto. de fusión: 198 °C Densidad: 1,42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064543 Núm. CAS: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4770 |