Hidrazina diclorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de hidrazinio, Hidracinio dicloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43816.0100 8.43816.1000
8.43816.0100EA 76 EUR
8.43816.0100 8.43816.1000
Hidrazina diclorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hidrazina diclorhidrato
Formula: H₆Cl₂N₂
MW: 104,97 g/mol
Pto. de fusión: 189 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064543
Núm. CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,04789
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 198 °C (decomposition)
Molar Mass 104.97 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)