Fenilhidracinio cloruro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
151551000
151555000
ACRO151551000EA
80.2
EUR
ACRO151551000
ACRO151555000
Fenilhidracinio cloruro 99+%
Fenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₉ClN₂ Pto. de fusión: 250…254 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012924 Núm. CAS: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 12,07447 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to pink-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution |
HPLC | ≥99.0 % |