Fenilhidracinio cloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
A14645.22
A14645.36
A14645.22EA
70.6
EUR
A14645.22
A14645.36
Fenilhidracinio cloruro ≥99%
Fenilhidracinio cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 59-88-1
Molecular Formula: C6H8N2.HCl
Formula Weight: 144.61
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 3594958
Merck Reference: 14,7293
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012924
Formula:
C₆H₉ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 252 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012924 Núm. CAS: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7293 |