Fenilhidracinio cloruro Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07253.0100 1.07253.0250
1.07253.0100EA 116 EUR
1.07253.0100 1.07253.0250
Fenilhidracinio cloruro Reag. Ph. Eur. para análisis
Fenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₉ClN₂
MW: 144.6 g/mol
Pto. de fusión: 243…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012924
Núm. CAS: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 242 - 246 °C (decomposition)
Molar Mass 144.6 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 2.6 - 2.9 (50 g/l, H2O)