N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
A17164.09 A17164.18
A17164.09EA 61.7 EUR
A17164.09 A17164.18
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato 96%
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Purity: 96% CAS No.: 1465-25-4 Molecular Formula: C12H14N2.2HCl Formula Weight: 259.18 Melting Point: 191-199° Beilstein Reference: 3707471 Merck Reference: 14,6409 MDL No.: MFCD00012556
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Pto. de fusión: 191…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Índice Merck: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM