N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
33461-25G
33461-5G
33461-25GEA
218
EUR
33461-25G
33461-5G
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato, Supelco®
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259.18 g/mol Pto. de fusión: 188…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012556 Núm. CAS: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Índice Merck: 12,06496 |