N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06237.0005 1.06237.0025
1.06237.0005EA 98.2 EUR
1.06237.0005 1.06237.0025
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ACS para análisis, Supelco®
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Índice Merck: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 30 g/l (20 °C)
Molar Mass 259.18 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
pH 1.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)