N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ≥98.0% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
25792.130EA 212 EUR
25792.130 25792.120
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ≥98.0% para análisis
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Índice Merck: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Sensitivity to sulphanilamide Passes test
Solubility Passes test
Loss on drying (80°C; 4 h) Max. 5 %