N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
70720-100G 70720-25G
70720-100GEA 706 EUR
70720-100G 70720-25G
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato, Supelco®
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Índice Merck: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a8caa6eebed857ff4c23fe6c26f60dfaa65a80&vid=826a0c6f1f36376a44faea35b53f684bea8d57ee&prid=web&clid=SAPDAM