Semicarbazida, clorhidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
132641000 132645000 132640025
ACRO132641000EA 41.3 EUR
ACRO132641000 ACRO132645000 ACRO132640025
Semicarbazida, clorhidrato 99+%
Semicarbazida, clorhidrato
Formula: CH₆ClN₃O
Pto. de fusión: 170…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013009
Núm. CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,08588
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %