Semicarbazida, clorhidrato
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
102864 0210286480 0210286490
ICNA102864EA 131 EUR
ICNA102864 ICNA0210286480 ICNA0210286490
Semicarbazida, clorhidrato
Semicarbazida, clorhidrato
Formula: CH₆ClN₃O
Pto. de fusión: 174…178 °C
Número MDL: MFCD00013009
Núm. CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,08588