, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 EUR
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitrilo con 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético
Densidad: 0,786 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)