Sodio acetato trihidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetato de sodio trihidrato
217110010 217110025 217115000
ACRO217110010EA 67.6 EUR
ACRO217110010 ACRO217110025 ACRO217115000
Sodio acetato trihidrato 99.5% para análisis
Sodio acetato trihidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
Pto. Ebullición: 120…123 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071557
Núm. CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Índice Merck: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 7.5 to 9.0 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
KMnO4-reducing substance ≤0.005 % (as HCOOH)