Sodio acetato trihidrato 99-101% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Acetato de sodio trihidrato
11553.36
11553.A3
11553.36EA
52.1
EUR
11553.36
11553.A3
Sodio acetato trihidrato 99-101% ACS
Sodio acetato trihidrato
Common Applications: In photography, analytical laboratory as buffer, pharmaceutical
Purity: 99.0%-100.5%
CAS No.: 6131-90-4
Molecular Formula: NaOOCCH3.3H2O
Formula Weight: 136.08 (82.03anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.45
pH: 7.5-9.0
Melting Point: 62-64°
Solubility: Freely soluble in alcohol
Beilstein Reference: 3732037
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
In photography, analytical laboratory as buffer, pharmaceutical
Formula:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136.08 g/mol Pto. Ebullición: 120…123 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 62…64 °C Densidad: 1.45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071557 Núm. CAS: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Índice Merck: 14,8571 |