Sodio acetato hidrato ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41685.06
41685.14
41685.22
41685.06EA
68.7
EUR
41685.06
41685.14
41685.22
Sodio acetato hidrato ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Sodio acetato hidrato
Purity: 99.9985%
CAS No.: 41484-91-7
Molecular Formula: NaOOCCH3.xH2O (x~3)
Formula Weight: 82.03(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.45
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Formula:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 100.05 g/mol Pto. de fusión: 58 °C Densidad: 1.45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071557 Núm. CAS: 41484-91-7 EINECS: 204-823-8 Índice Merck: 14,8571 |