Sodio acetato trihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Acetato de sodio trihidrato
A16230.0C
A16230.0E
A16230.36
A16230.0CEA
315
EUR
A16230.0C
A16230.0E
A16230.36
Sodio acetato trihidrato ≥99%
Sodio acetato trihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6131-90-4
Molecular Formula: NaOOCCH3.3H2O
Formula Weight: 136.08 (82.03anhy)
Odour: Odourless
pH: 7.5-9.0
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 3732037
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Formula:
H₃CCOONa·3H₂O MW: 136.08 g/mol Pto. Ebullición: 120…123 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 62…64 °C Densidad: 1.45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071557 Núm. CAS: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Índice Merck: 13,08642 |