Sodio acetato trihidrato 99-101% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
0530-1KGEA 120 EUR
0530-1KG 0530-2.5KG 0530-500G
Sodio acetato trihidrato 99-101% ACS
Sodio acetato trihidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
Pto. Ebullición: 120 – 123 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071557
Núm. CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Índice Merck: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Permanganate Reducers Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 7.5 - 9.2
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 101%
Sulphate ≤0.002%