Sodio acetato trihidrato 99,0-101,0, crystals, ultrapure_bioreagent LC, Molecular_Biology, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Acetato de sodio trihidrato
4009-04EA 129.44 EUR
4009-04 4009-06
Sodio acetato trihidrato 99,0-101,0, crystals, ultrapure_bioreagent LC, Molecular_Biology, J.T.Baker®
Sodio acetato trihidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Pto. Ebullición: 120…123 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58
Densidad: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071557
Núm. CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Índice Merck: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0 %
Assay (CH₃COONa·3H₂O) 99.0 - 101.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
Absorbance of a 1M Solution - 254 nm ≤0.02
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.01
Absorbance of a 1M Solution - 350 nm ≤0.01
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium, Magnesium, and R₂O₃ Precipitate ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm