Sodio acetato trihidrato ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Acetato de sodio trihidrato
27641.360EA 106 EUR
27641.360 27641.518
Sodio acetato trihidrato ≥97%, TECHNICAL
Sodio acetato trihidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Pto. Ebullición: 120…123 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58
Densidad: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071557
Núm. CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Índice Merck: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %