Magnesio acetato tetrahidrato 97.5%, crystalline, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Di(acetato) de magnesio tetrahidrato
211570010 211572500 211570051
ACRO211570010EA 129 EUR
ACRO211570010 ACRO211572500 ACRO211570051
Magnesio acetato tetrahidrato 97.5%, crystalline, extra puro
Acetato de magnesio tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149214
Núm. CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Índice Merck: 13,05676
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm