Magnesio acetato tetrahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Di(acetato) de magnesio tetrahidrato
423870050 423875000
ACRO423870050EA 27.8 EUR
ACRO423870050 ACRO423875000
Magnesio acetato tetrahidrato 98+% ACS
Acetato de magnesio tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149214
Núm. CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Índice Merck: 13,05676
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %