Magnesio acetato tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Di(acetato) de magnesio tetrahidrato
12225.30 12225.A1
12225.30EA 53.3 EUR
12225.30 12225.A1
Magnesio acetato tetrahidrato ≥98%
Acetato de magnesio tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1,454
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149214
Núm. CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Índice Merck: 14,5654