Magnesio acetato tetrahidrato 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Di(acetato) de magnesio tetrahidrato
36358.22
36358.36
36358.A4
36358.B3
36358.22EA
39.9
EUR
36358.22
36358.36
36358.A4
36358.B3
Magnesio acetato tetrahidrato 98.0-102.0% ACS
Acetato de magnesio tetrahidrato
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 16674-78-5
Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 214.45 (142.39anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.454
Melting Point: 80°
Beilstein Reference: 3730605
Merck Reference: 14,5654
MDL No.: MFCD00149214
Formula:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O MW: 214.46 g/mol Pto. de fusión: 80 Densidad: 1.454 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149214 Núm. CAS: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Índice Merck: 14,5654 |