Magnesio acetato tetrahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05819.1000 1.05819.9050
1.05819.1000EA 365 EUR
1.05819.1000 1.05819.9050
Magnesio acetato tetrahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Acetato de magnesio tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149214
Núm. CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Índice Merck: 13,05676
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)