Plomo (II) acetato trihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de plomo trihidrato
A11746.0B A11746.30
A11746.0BEA 88.4 EUR
A11746.0B A11746.30
Plomo (II) acetato trihidrato ≥99%
Diacetato de plomo trihidrato
Purity: 99% CAS No.: 6080-56-4 Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O Formula Weight: 379.33 (325.28anhy) Melting Point: 75° Beilstein Reference: 3730298 Merck Reference: 14,5397 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00150023
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Pto. Ebullición: 280
Pto. de fusión: 75
Densidad: 2.55
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150023
Núm. CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM