Cobre (II) acetato monohidrato 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobre monohidrato
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 30.9 EUR
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Cobre (II) acetato monohidrato 98+%, extra puro
Cobre (II) acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149570
Núm. CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,02651
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %