Hierro (II) oxalato dihidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido oxálico sal de hierro (II) dihidrato, Oxalato de hierro (II) dihidrato
10718.22 10718.14
10718.22EA 137 EUR
10718.22 10718.14
Hierro (II) oxalato dihidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Hierro (II) oxalato dihidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Powder Density: 2.28 Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Formula: Fe(C₂O₄)·2H₂O
MW: 179.9 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Densidad: 2.28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150040
Núm. CAS: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III