Cobre (II) acetato monohidrato 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diacetato de cobre monohidrato
14177.22
14177.36
14177.A3
14177.22EA
44.2
EUR
14177.22
14177.36
14177.A3
Cobre (II) acetato monohidrato 98.0-102.0% ACS
Cobre (II) acetato monohidrato
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Formula:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199.65 g/mol Pto. de fusión: 115 Densidad: 1.882 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149570 Núm. CAS: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2624 |