Cobre (II) acetato monohidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diacetato de cobre monohidrato
35481.06
35481.14
AB207600.0005
35481.06EA
106
EUR
35481.06
35481.14
ABCRAB207600.0005
Cobre (II) acetato monohidrato ≥99.9% (metals basis)
Cobre (II) acetato monohidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: -4 Mesh
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Formula:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Pto. de fusión: 115 °C Densidad: 1,882 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149570 Núm. CAS: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2624 |