Cobre (II) acetato ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de cobre
44355.06
44355.14
44355.22
44355.06EA
132
EUR
44355.06
44355.14
44355.22
Cobre (II) acetato ≥99.999% (metals basis)
Cobre (II) acetato
Purity: 99.999%
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Formula:
CuCH₃CO₂ MW: 181.64 g/mol Pto. Ebullición: 240 Pto. de fusión: 115 Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008690 Núm. CAS: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2624 |