Cobre (II) acetato monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Formula:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Pto. de fusión: 115 °C Densidad: 1,882 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149570 Núm. CAS: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2624 |