Cobre (II) acetato monohidrato, en cristales, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
1.02710.0500EA 154 EUR
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
Cobre (II) acetato monohidrato, en cristales, EMPLURA®, Supelco®
Cobre (II) acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Pto. de fusión: 115 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149570
Núm. CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02651
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
In water insoluble matter ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water) 5.2 - 5.5
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.01 %