Cobre (II) acetato monohidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobre monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 128 EUR
1.02711.0250 1.02711.9025
Cobre (II) acetato monohidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Cobre (II) acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Pto. de fusión: 115
Densidad: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149570
Núm. CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02651
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3