Cadmio acetato dihidrato 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
317131000 317130025 317135000
ACRO317131000EA 59.3 EUR
ACRO317131000 ACRO317130025 ACRO317135000
Cadmio acetato dihidrato 98% para análisis
Cadmio acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150020
Núm. CAS: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01614
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %