Cadmio acetato dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Di(acetato) de cadmio dihidrato
41581.22
41581.36
41581.A3
41581.22EA
65.2
EUR
41581.22
41581.36
41581.A3
Cadmio acetato dihidrato ≥98%
Cadmio acetato dihidrato
Purity: 98%
CAS No.: 5743-04-4
Molecular Formula: Cd(OOCCH3)2.2H2O
Formula Weight: 266.54 (230.50anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.01
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water, soluble in alcohol
Merck Reference: 14,1614
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00012449
In cadium electroplating
Formula:
(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O MW: 266.53 g/mol Pto. Ebullición: 105…107 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 256 Densidad: 2.01 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150020 Núm. CAS: 5743-04-4 EINECS: 208-853-2 UN: 2570 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,01614 |