Cinc acetato dihidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diacetato de cinc dihidrato, Cinc (II) acetato dihidrato
207640010 207640050 207645000
ACRO207640010EA 103 EUR
ACRO207640010 ACRO207640050 ACRO207645000
Cinc acetato dihidrato 98%, extra puro
Cinc acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Pto. de fusión: 237
Densidad: 1.84 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066961
Núm. CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10256
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %