Cinc acetato dihidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diacetato de cinc dihidrato, Cinc (II) acetato dihidrato
317215000 317210025
ACRO317215000EA 64 EUR
ACRO317215000 ACRO317210025
Cinc acetato dihidrato 98+% ACS
Cinc acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Pto. de fusión: 237 °C
Densidad: 1.84 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066961
Núm. CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10256
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 6.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Antimony (Sb) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %