Cinc acetato dihidrato 98.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diacetato de cinc dihidrato, Cinc (II) acetato dihidrato
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 5970-45-6
Molecular Formula: C4H10O6Zn
Formula Weight: 219.50 (183.47anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.735
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 6-7
Melting Point: 237°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Beilstein Reference: 3732513
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066961
Formula:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O MW: 219,51 g/mol Pto. de fusión: 237 °C Densidad: 1,735 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066961 Núm. CAS: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,10128 |