Cinc acetato dihidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diacetato de cinc dihidrato, Cinc (II) acetato dihidrato
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
A12909.0BEA 86.7 EUR
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
Cinc acetato dihidrato ≥97%
Cinc acetato dihidrato
Purity: 97+% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Pto. de fusión: 237 °C
Densidad: 1,735
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066961
Núm. CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,10128