Cinc acetato dihidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 48.1 EUR
1.08802.0250 1.08802.1000
Cinc acetato dihidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Cinc acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Pto. de fusión: 237 °C
Densidad: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066961
Núm. CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10256
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material