Cinc acetato dihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Diacetato de cinc dihidrato, Cinc (II) acetato dihidrato
29088.235EA 37.2 EUR
29088.235 29088.292
Cinc acetato dihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Cinc acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Pto. de fusión: 237
Densidad: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066961
Núm. CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10256
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Reducing substances (as HCOOH) Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm