Manganeso (II) acetato tetrahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
205660250 205665000 205660025
ACRO205660250EA 31.5 EUR
ACRO205660250 ACRO205665000 ACRO205660025
Manganeso (II) acetato tetrahidrato 99+% para análisis
Manganeso (II) acetato tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062552
Núm. CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Índice Merck: 13,05746
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)