Manganeso (II) acetato tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diacetato de manganeso tetrahidrato
10802.06
10802.14
10802.06EA
77.3
EUR
10802.06
10802.14
Manganeso (II) acetato tetrahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (II) acetato tetrahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 6156-78-1
Molecular Formula: C4H6MnO4.4H2O
Formula Weight: 245.09 (173.03anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.589
Appearance: Pale pink
Odour: Pungent
Melting Point: 80°
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00062552
Formula:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O MW: 245,09 g/mol Pto. de fusión: 80 °C Densidad: 1,589 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062552 Núm. CAS: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Índice Merck: 14,5724 |