Manganeso (II) acetato tetrahidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Diacetato de manganeso tetrahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43487.0025 8.43487.0250
8.43487.0025EA 50.8 EUR
8.43487.0025 8.43487.0250
Manganeso (II) acetato tetrahidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Manganeso (II) acetato tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245,09 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062552
Núm. CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Índice Merck: 13,05746
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 330 g/l (20 °C)
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.59 g/cm3
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H6MnO4*4H2O
Chemical Formula (CH3COO)2Mn*4H2O