Cobalto (II) acetato tetrahidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
293060500 293062500 293060010
293060500.EA 45.5 EUR
293060500. 293062500. 293060010.
Cobalto (II) acetato tetrahidrato 98+%
Cobalto (II) acetato tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149569
Núm. CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,02494
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark pink to red-pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Alkaline earth metals ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %