Cobalto (II) acetato tetrahidrato ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de cobalto tetrahidrato
44345.04
44345.09
44345.18
44345.04EA
82.3
EUR
44345.04
44345.09
44345.18
Cobalto (II) acetato tetrahidrato ≥99.999% (metals basis)
Cobalto (II) acetato tetrahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 6147-53-1
Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O
Formula Weight: 249.08 (177.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Refractive Index: 1.542
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 140° -4H2O
Beilstein Reference: 3731397
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149569
Formula:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O MW: 249,08 g/mol Pto. de fusión: ∼140 °C (-4H₂O) Densidad: 1,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149569 Núm. CAS: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2433 |