Cobalto (II) acetato tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobalto tetrahidrato
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
A18374.14EA 29.2 EUR
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
Cobalto (II) acetato tetrahidrato ≥98%
Cobalto (II) acetato tetrahidrato
Purity: 98% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Refractive Index: 1.542 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Formula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249,08 g/mol
Pto. de fusión: ∼140 °C (-4H₂O)
Densidad: 1,71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149569
Núm. CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2433