Cobalto (II) acetato tetrahidrato
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobalto tetrahidrato
1.02530.0250
1.02530.0250EA 88.1 EUR
1.02530.0250
Cobalto (II) acetato tetrahidrato
Cobalto (II) acetato tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249,08 g/mol
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149569
Núm. CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,02494